Stampa…
Lithium stearate
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
39335.30 39335.A1
39335.30EA 56.3 EUR
39335.30 39335.A1
Lithium stearate
Lithium stearate
CAS No.: 4485-12-5 Molecular Formula: CH3(CH2)16CO2Li Formula Weight: 290.41 Physical Form: Powder Melting Point: 220° MDL No.: MFCD00042032
Formula: C₁₈H₃₅LiO₂
Punto di fusione: 220 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042032
CAS Number: 4485-12-5
EINECS: 224-772-5