Stampa…
Lithium stearate 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
413340250 413341000
ACRO413340250EA 23.9 EUR
ACRO413340250 ACRO413341000
Lithium stearate 95%
Lithium stearate
Formula: C₁₈H₃₅LiO₂
Punto di fusione: 220 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042032
CAS Number: 4485-12-5
EINECS: 224-772-5
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %
GC ≥97.5 %