Stampa…
Sodio formiato, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: Formic acid sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06443.0500 1.06443.9050 1.06443.5000
1.06443.0500EA 105 EUR
1.06443.0500 1.06443.9050 1.06443.5000
Sodio formiato, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi, Supelco®
Sodio formiato
Formula: HCO₂Na
Peso molecolare: 68.01 g/mol
Punto di fusione: 257.31
Densità: 1.919 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013101
CAS Number: 141-53-7
EINECS: 205-488-0
REACH: 01-2119486468-21
Merck Index: 13,08694
Visualizza i codici
Solubility 550 g/l (20 °C)
Melting Point 253 °C
Molar Mass 635 kg/m3
Density 1.92 g/cm3 (20 °C)
pH 9 - 10 (50 g/l, H2O, 20 °C)