Stampa…
Sodio formiato ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A17813.0B A17813.0I A17813.30
A17813.0BEA 33.9 EUR
A17813.0B A17813.0I A17813.30
Sodio formiato ≥98%
Sodio formiato
Purity: 98% CAS No.: 141-53-7 Molecular Formula: HCO2Na Formula Weight: 68.01 Melting Point: 259-262° Beilstein Reference: 3595134 Merck Reference: 14,8621 MDL No.: MFCD00013101
Formula: HCO₂Na
Punto di fusione: 259…262 °C
Densità: 1,92
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013101
CAS Number: 141-53-7
EINECS: 205-488-0
REACH: 01-2119486468-21
Merck Index: 14,8621