Stampa…
Sodio formiato 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Formic acid sodium salt
148230010 148230051
ACRO148230010EA 44.4 EUR
ACRO148230010 ACRO148230051
Sodio formiato 99%
Sodio formiato
Formula: HCO₂Na
Peso molecolare: 68,01 g/mol
Punto di ebollizione: 360 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 258…261 °C
Densità: 1,919 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013101
CAS Number: 141-53-7
EINECS: 205-488-0
REACH: 01-2119486468-21
Merck Index: 13,08694
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 253 to 261 °C
Water ≤0.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %