Potassium formate, (max. 2% H₂O) 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 590-29-4
Molecular Formula: HCO2K
Formula Weight: 84.12
Melting Point: 165-168°
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 3623272
Merck Reference: 14,7633
MDL No.: MFCD00013100
Formula:
CHKO₂ Punto di fusione: 165…168 °C Densità: 1,91 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013100 CAS Number: 590-29-4 EINECS: 209-677-9 Merck Index: 14,7633 |