Stampa…
Sodio acetato, anidro, Suprapur® per analisi in tracce, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06264.0050 1.06264.0500
1.06264.0050EA 263 EUR
1.06264.0050 1.06264.0500
Sodio acetato, anidro, Suprapur® per analisi in tracce, Supelco®
Sodio acetato
Formula: H₃CCOONa
Punto di ebollizione: 881,4 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 324 °C
Densità: 1,528 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >250 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012459
CAS Number: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711
Visualizza i codici
Solubility 365 g/l (20 °C)
Melting Point 324 °C (decomposition)
Molar Mass 82.04 g/mol
Boiling Point 400 °C (decomposition)
Vapor Pressure (20 °C)
Flash Point 250 °C
Density 1.52 g/cm3 (20 °C)
pH 7.5 - 9.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 607 °C