Sodio acetato
Fornitore: Cayman Chemical
400037-100
400037-500
CAYM400037-100EA
26.1
EUR
CAYM400037-100
CAYM400037-500
Sodio acetato
Sodio acetato
Formula:
H₃CCOONa Punto di ebollizione: 881,4 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 324 °C Densità: 1,528 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: >250 °C (coppa chiusa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012459 CAS Number: 127-09-3 EINECS: 204-823-8 REACH: 01-2119485123-42 Merck Index: 12,08711 |