Stampa…
Sodio acetato, anidro ≥99% ACS
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Acetic acid sodium salt
0602-1KGEA 130 EUR
0602-1KG 0602-2.5KG 0602-12KG
Sodio acetato, anidro ≥99% ACS
Sodio acetato
Formula: H₃CCOONa
Peso molecolare: 82,03 g/mol
Punto di ebollizione: 881,4 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 324 °C
Densità: 1,528 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >250 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012459
CAS Number: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711
Visualizza i codici
Calcium <0.005%
Chloride ≤0.002%
Heavy metals (as Pb) ≤0.001%
Insolubles ≤0.01%
Iron ≤0.001%
Loss on drying ≤1%
Magnesium ≤0.002%
pH (5%, water) @25 °C 7 – 9.2
Phosphate ≤0.001%
Purity ≥99%
Sulphate ≤0.003%