Stampa…
Sodio acetato, anidro 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A13184.0B A13184.0I A13184.30
A13184.0BEA 42 EUR
A13184.0B A13184.0I A13184.30
Sodio acetato, anidro 99%
Sodio acetato
Purity: 99% CAS No.: 127-09-3 Molecular Formula: C2H3NaO2 Formula Weight: 82.03 pH: 7,5-9 Melting Point: 324° Beilstein Reference: 3595639 Merck Reference: 14,8571 MDL No.: MFCD00012459
Formula: H₃CCOONa
Punto di ebollizione: 881,4 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 324 °C
Densità: 1,528
Flash Pt: >250 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012459
CAS Number: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Merck Index: 14,8571