Sodio acetato, anidro ≥99.997% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Purity: 99.997%
CAS No.: 127-09-3
Molecular Formula: NaOOCCH3
Formula Weight: 82.03
Physical Form: Powder
Density: 1.528
pH: 7,5-9
Melting Point: 324°
Beilstein Reference: 3595639
Merck Reference: 14,8571
MDL No.: MFCD00012459
Formula:
H₃CCOONa Punto di ebollizione: 881,4 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 324 °C Densità: 1,528 Flash Pt: >250 °C (coppa chiusa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012459 CAS Number: 127-09-3 EINECS: 204-823-8 REACH: 01-2119485123-42 Merck Index: 14,8571 |