Sodio acetato, anidro 99+% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
H₃CCOONa Punto di ebollizione: 881,4 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 324 °C Densità: 1,528 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: >250 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012459 CAS Number: 127-09-3 EINECS: 204-823-8 REACH: 01-2119485123-42 Merck Index: 12,08711 |
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1.0 % (120°C) |
pH | 7.0 to 9.2 (5 % at 25.0°C) |
Titration with HClO4 | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤0.002 % |
Phosphate (PO4) | ≤0.001 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.003 % |
Calcium (Ca) | ≤0.005 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Magnesium (Mg) | ≤0.002 % |
Heavy metals (ICP-OES) | ≤0.001 % |
Insoluble matter | ≤0.01 % |