Stampa…
Sodio acetato, anidro 99+% per biologia molecolare DNase-, RNase-, protease-free
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
327290025 327292500
ACRO327290025EA 188 EUR
ACRO327290025 ACRO327292500
Sodio acetato, anidro 99+% per biologia molecolare DNase-, RNase-, protease-free
Sodio acetato
Formula: H₃CCOONa
Punto di ebollizione: 881,4 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 324 °C
Densità: 1,528 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >250 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012459
CAS Number: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (120°C)
UV (0.1 M in water)
pH 7 to 9.2 (5 % in water)
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 %
Dnase,Rnase,Protease activity None detected
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)