Stampa…
Sodio acetato, anidro 99+% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
220890010 220892500 220890050
ACRO220890010EA 92.2 EUR
ACRO220890010 ACRO220892500 ACRO220890050
Sodio acetato, anidro 99+% per analisi
Sodio acetato
Formula: H₃CCOONa
Punto di ebollizione: 881,4 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 324 °C
Densità: 1,528 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >250 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012459
CAS Number: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
pH 7.5 to 9.2 (5 % at 20°C)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Aluminium (Al) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm