Stampa…
Cesium acetate ≥99.998% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
44434.14 44434.22
44434.14EA 111 EUR
44434.14 44434.22
Cesium acetate ≥99.998% (metals basis)
Cesium acetate
Purity: 99.998% CAS No.: 3396-11-0 Molecular Formula: CsOOCCH3 Formula Weight: 191.95 Physical Form: Lump/Powder Odour: Weak MDL No.: MFCD00013056
Formula: H₃CCOOCs
Punto di fusione: 194 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013056
CAS Number: 3396-11-0
EINECS: 222-248-0