Stampa…
Cesium acetate ≥99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Acetic acid cesium salt
43095.30 43095.18
43095.30EA 244 EUR
43095.30 43095.18
Cesium acetate ≥99% (metals basis)
Cesium acetate
Purity: 99% CAS No.: 3396-11-0 Molecular Formula: CsOOCCH3 Formula Weight: 191.95 Physical Form: Crystalline Powder Odour: Weak MDL No.: MFCD00013056
Formula: H₃CCOOCs
Peso molecolare: 191,95 g/mol
Punto di fusione: 194 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013056
CAS Number: 3396-11-0
EINECS: 222-248-0