Stampa…
Cesium acetate 99%, puro
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Acetic acid cesium salt
191040250 191041000
ACRO191040250EA 63.2 EUR
ACRO191040250 ACRO191041000
Cesium acetate 99%, puro
Cesium acetate
Formula: H₃CCOOCs
Peso molecolare: 191,95 g/mol
Punto di fusione: 194 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013056
CAS Number: 3396-11-0
EINECS: 222-248-0
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Titration with HClO4 ≥98.5 %