Stampa…
Sodium butyrate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Butyric acid sodium salt, Sodium Butyrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20236.0250 8.20236.1000
8.20236.0250EA 119 EUR
8.20236.0250 8.20236.1000
Sodium butyrate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Sodium butyrate
Formula: C₄H₇NaO₂
Peso molecolare: 110,09 g/mol
Punto di fusione: 244 °C
Densità: 1,324 g/cm³ (30 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002816
CAS Number: 156-54-7
EINECS: 205-857-6
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 244 °C
Molar Mass 110.09 g/mol