Stampa…
Sodium butyrate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Butyric acid sodium salt, Sodium Butyrate
263190050 263190250 263191000 263195000
ACRO263190050EA 25 EUR
ACRO263190050 ACRO263190250 ACRO263191000 ACRO263195000
Sodium butyrate 98%
Sodium butyrate
Formula: C₄H₇NaO₂
Peso molecolare: 110,09 g/mol
Punto di fusione: 250…253 °C
Densità: 1,324 g/cm³ (30 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002816
CAS Number: 156-54-7
EINECS: 205-857-6
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %