Stampa…
Acido stearico
Fornitore: Cayman Chemical
10011298-500 10011298-1 10011298-5 10011298-10
CAYM10011298-500EA 26.1 EUR
CAYM10011298-500 CAYM10011298-1 CAYM10011298-5 CAYM10011298-10
Acido stearico
Acido stearico
Formula: C₁₈H₃₆O₂
Punto di ebollizione: 361 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 67 °C
Densità: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002752
CAS Number: 57-11-4
EINECS: 200-313-4
Merck Index: 13,08882
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b000f914d1ecf0e3b0d3bc79cd318f3c7842831d&vid=b53ff33f46eb3558f286c08be23286aab54dce6c&prid=web&clid=SAPDAM