Acido acetico 99% ≥99%, NORMATOM® per analisi in tracce
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Formula:
H₃CCOOH Punto di ebollizione: 118 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 17 °C Densità: 1,05 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00036152 CAS Number: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 UN: 2789 ADR: 8 (3),II REACH: 01-2119475328-30 |
|
Hf (Hafnium) | |
Mn (Manganese) | |
Ti (Titanio) | Max. 0,500 ppb |