Stampa…
Arachidic acid
Fornitore: Cayman Chemical
Synonyms: Eicosanylic acid, Arachidinic acid, Icosanoic acid, Eicosanoic acid
9000339-100 9000339-50
CAYM9000339-100EA 81.5 EUR
CAYM9000339-100 CAYM9000339-50
Arachidic acid
Arachidic acid
Formula: C₂₀H₄₀O₂
Peso molecolare: 312.54 g/mol
Punto di ebollizione: 328
Punto di fusione: 75.5
Densità: 0.824 g/cm³ (100 °C) (lett.)
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00002755
CAS Number: 506-30-9
EINECS: 208-031-3
Merck Index: 12,00802