Stampa…
Arachidic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A19616.03 A19616.06 A19616.14
A19616.03EA 30.2 EUR
A19616.03 A19616.06 A19616.14
Arachidic acid ≥98%
Arachidic acid
Formula: C₂₀H₄₀O₂
Punto di ebollizione: 328 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 74…76 °C
Densità: 0,824 g/cm³ (100 °C) (lett.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002755
CAS Number: 506-30-9
EINECS: 208-031-3
Merck Index: 14,764