Stampa…
Acido laurico
Fornitore: Cayman Chemical
Attenzione
Synonyms: Dodecanoic acid, Dodecylic acid
10006626-100 10006626-25 10006626-250 10006626-50
CAYM10006626-100EA 68.5 EUR
CAYM10006626-100 CAYM10006626-25 CAYM10006626-250 CAYM10006626-50
Acido laurico
Acido laurico
Formula: C₁₂H₂₄O₂
Peso molecolare: 200.32 g/mol
Punto di ebollizione: 296
Punto di fusione: 42…45 °C
Densità: 0.875 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002736
CAS Number: 143-07-7
EINECS: 205-582-1
Merck Index: 13,05400