Stampa…
Acido laurico 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
167281000 167285000 167280050 167280010 167280051
ACRO167281000EA 35.5 EUR
ACRO167281000 ACRO167285000 ACRO167280050 ACRO167280010 ACRO167280051
Acido laurico 99%
Acido laurico
Formula: C₁₂H₂₄O₂
Punto di ebollizione: 225 °C (100 mmHg)
Punto di fusione: 44…46 °C
Densità: 0,875 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 156 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002736
CAS Number: 143-07-7
EINECS: 205-582-1
Merck Index: 13,05400
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %