Stampa…
Behenic acid ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Synonyms: Docosanoic acid
B1248-25G B1248-5G
TCIAB1248-25GEA 87 EUR
TCIAB1248-25G TCIAB1248-5G
Behenic acid ≥95.0% (by GC)
Behenic acid
Formula: C₂₂H₄₄O₂
Punto di ebollizione: 306°C
Punto di fusione: 80 °C
Densità: 0,8221 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002807
CAS Number: 112-85-6
EINECS: 204-010-8
Merck Index: 14,01023
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8189eef0d684b7933dd96f3144cf210e4923bd8&vid=00f96c11ebe178bc43709daf5174d2e6ad682ae1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 77.0 to 82.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency