Stampa…
Behenic acid
Fornitore: Cayman Chemical
9000338-500 9000338-1 9000338-5
CAYM9000338-500EA 45.7 EUR
CAYM9000338-500 CAYM9000338-1 CAYM9000338-5
Behenic acid
Behenic acid
Formula: C₂₂H₄₄O₂
Punto di ebollizione: 306 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 80 °C
Densità: 0,8221 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002807
CAS Number: 112-85-6
EINECS: 204-010-8
Merck Index: 13,01024