Stampa…
Sebacoile dicloruro zS, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Sebacoyl chloride
MQ200
8.18899.0025 8.18899.0100 8.18899.3000 8.18899.0005
8.18899.0025EA 67 EUR
8.18899.0025 8.18899.0100 8.18899.3000 8.18899.0005
Sebacoile dicloruro zS, Sigma-Aldrich®
Sebacoile dicloruro
Formula: C₁₀H₁₆Cl₂O₂
Peso molecolare: 239.14 g/mol
Punto di ebollizione: 220
Punto di fusione: –5 °C
Densità: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 165
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000770
CAS Number: 111-19-3
EINECS: 203-843-4
UN: 3265
ADR: 8 II
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point -5 °C
Molar Mass 239.14 g/mol
Boiling Point 161 °C (19 hPa)
Flash Point 113 °C
Refractive Index 1.4684 (18 °C, 589 nm)
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Sebacoyl chloride
Hill Formula C10H16Cl2O2
Chemical Formula ClOC(CH2)8COCl