Sebacoile dicloruro ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Sebacoyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 111-19-3
Molecular Formula: ClCO(CH2)8COCl
Formula Weight: 239.14
Flash Point: 165°(329°F)
Refractive Index: 1.4680
Odour: Acrid
Melting Point: -5°
Boiling Point: 161°/14mm
Beilstein Reference: 1365665
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00000770
Formula:
C₁₀H₁₆Cl₂O₂ Punto di ebollizione: 161 °C (14 mmHg) Punto di fusione: –5 °C Densità: 1,121 Flash Pt: 165 °C (329 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000770 CAS Number: 111-19-3 EINECS: 203-843-4 UN: 2922 ADR: 8,II |