Stampa…
Sebacoile dicloruro 92%, technical
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Sebacoyl chloride
294902500 294905000 294900500
ACRO294902500EA 176 EUR
ACRO294902500 ACRO294905000 ACRO294900500
Sebacoile dicloruro 92%, technical
Sebacoile dicloruro
Formula: C₁₀H₁₆Cl₂O₂
Peso molecolare: 239.14 g/mol
Punto di ebollizione: 220 °C (75 mmHg)
Punto di fusione: –2.5 °C
Densità: 1.121 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000770
CAS Number: 111-19-3
EINECS: 203-843-4
UN: 2922
ADR: 8 II
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to golden to brown Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4670 to 1.4700 (20°C, 589 nm)
GC ≥90 %
Titration RCOCl ≥90 %