Octanoyl chloride ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 111-64-8
Molecular Formula: CH3(CH2)6COCl
Formula Weight: 162.66
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.4350
Odour: Pungent
Melting Point: -63°
Boiling Point: 195°
Beilstein Reference: 635917
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000766
Formula:
C₈H₁₅ClO Punto di ebollizione: 195 °C Punto di fusione: –63 °C Densità: 0,942 Flash Pt: 80 °C (176 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000766 CAS Number: 111-64-8 EINECS: 203-891-6 UN: 3265 ADR: 8,II |