Stampa…
2-Naphthyl acetate ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Acetic acid β-naphthyl ester, Ethanoic acid β-naphthyl ester, Acetic acid 2-naphthyl ester, β-Naphthyl acetate, Ethanoic acid 2-naphthyl ester
A18487.09 A18487.18 A18487.30
A18487.09EA 40.9 EUR
A18487.09 A18487.18 A18487.30
2-Naphthyl acetate ≥99%
2-Naphthyl acetate
Purity: 99% CAS No.: 1523-11-1 Molecular Formula: C12H10O2 Formula Weight: 186.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 68-70° Beilstein Reference: 1868291 MDL No.: MFCD00004060
Formula: C₁₂H₁₀O₂
Peso molecolare: 186,21 g/mol
Punto di ebollizione: 310 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 68…70 °C
Densità: 1,1108 g/cm³ (70 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004060
CAS Number: 1523-11-1
EINECS: 216-194-7