Stampa…
1-Naphthyl acetate ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Naphthalen-1-yl acetate, Ethanoic acid 1-naphthyl ester, Acetic acid 1-naphthyl ester, α-Naphthyl acetate, Acetic acid α-naphthyl ester, Ethanoic acid α-naphthyl ester
A17482.18 A17482.30
A17482.18EA 53.7 EUR
A17482.18 A17482.30
1-Naphthyl acetate ≥99%
1-Naphthyl acetate
Purity: 99% CAS No.: 830-81-9 Molecular Formula: C12H10O2 Formula Weight: 186.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 43-46° Beilstein Reference: 2046403 MDL No.: MFCD00003922
Formula: C₁₂H₁₀O₂
Peso molecolare: 186,21 g/mol
Punto di ebollizione: 310 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 43…46 °C
Densità: 1,1305 g/cm³ (50 °C)
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00003922
CAS Number: 830-81-9
EINECS: 212-599-8