Stampa…
1-Naphthyl butyrate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
334950010 334950050
ACRO334950010EA 34.1 EUR
ACRO334950010 ACRO334950050
1-Naphthyl butyrate 98%
1-Naphthyl butyrate
Formula: C₁₄H₁₄O₂
Punto di ebollizione: 125…130 °C (1 mmHg)
Punto di fusione: 95,5 - 96.5 °C
Densità: 1,09 g/cm³
Flash Pt: 62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003923
CAS Number: 3121-70-8
EINECS: 221-500-7
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %