Stampa…
Triethyl citrate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Synonyms: Triethyl 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, Hydroxytricarballylic acid triethyl ester, Citric acid triethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00251.0100 8.00251.0500
8.00251.0100EA 28 EUR
8.00251.0100 8.00251.0500
Triethyl citrate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Triethyl citrate
Formula: C₁₂H₂₀O₇
Punto di ebollizione: 294 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –55 °C
Densità: 1,135 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 150 °C
MDL Number: MFCD00009201
CAS Number: 77-93-0
EINECS: 201-070-7
Visualizza i codici
Solubility 65 g/l (25 °C)
Melting Point -55 °C
Molar Mass 276.28 g/mol
Boiling Point 294 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.0025 hPa (25 °C)
Flash Point 150 °C
Density 1.135 g/cm3 (25 °C)