Stampa…
Triethyl citrate 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Triethyl 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, Hydroxytricarballylic acid triethyl ester, Citric acid triethyl ester
375062500 375060010 375060025
ACRO375062500EA 24.5 EUR
ACRO375062500 ACRO375060010 ACRO375060025
Triethyl citrate 99%
Triethyl citrate
Formula: C₁₂H₂₀O₇
Peso molecolare: 276,29 g/mol
Punto di ebollizione: 294 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –46 °C
Densità: 1,136 g/cm³
Flash Pt: 151 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009201
CAS Number: 77-93-0
EINECS: 201-070-7
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA