Stampa…
Tributyl citrate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A10266.0B A10266.30
A10266.0BEA 121 EUR
A10266.0B A10266.30
Tributyl citrate ≥99%
Tributyl citrate
Purity: 99% CAS No.: 77-94-1 Molecular Formula: C18H32O7 Formula Weight: 360.45 Flash Point: 157°(315°F) Refractive Index: 1.4440 Odour: Weak Melting Point: -20° Boiling Point: 325° Beilstein Reference: 1806072 Merck Reference: 14,1564 MDL No.: MFCD00027217
Formula: C₁₈H₃₂O₇
Punto di ebollizione: 325 °C
Punto di fusione: –20 °C
Densità: 1,040
Flash Pt: 157 °C (315 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00027217
CAS Number: 77-94-1
EINECS: 201-071-2
Merck Index: 14,1564