Stampa…
Tributyl citrate 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Citric acid tributyl ester, Hydroxytricarballylic acid tributyl ester, Tributyl 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
421440010 421442500
ACRO421440010EA 179 EUR
ACRO421440010 ACRO421442500
Tributyl citrate 99+%
Tributyl citrate
Formula: C₁₈H₃₂O₇
Peso molecolare: 360.45 g/mol
Punto di ebollizione: 325 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –20 °C
Densità: 1.042 g/cm³
Flash Pt: 157 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00027217
CAS Number: 77-94-1
EINECS: 201-071-2
Merck Index: 13,01563
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA
Acidity ≤0.2 mg KOH/g