Stampa…
Dimetile ossalato ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Oxalic acid dimethyl ester
A15359.0E A15359.22 A15359.36
A15359.0EEA 304 EUR
A15359.0E A15359.22 A15359.36
Dimetile ossalato ≥99%
Dimetile ossalato
Purity: 99% CAS No.: 553-90-2 Molecular Formula: C4H6O4 Formula Weight: 118.09 Flash Point: 75°(167°F) Melting Point: 50-54° Boiling Point: 162-163° Beilstein Reference: 1071744 Merck Reference: 14,6106 MDL No.: MFCD00008442
Formula: C₄H₆O₄
Peso molecolare: 118,09 g/mol
Punto di ebollizione: 162…163 °C
Punto di fusione: 50…54 °C
Densità: 1,148
Flash Pt: 75 °C (167 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008442
CAS Number: 553-90-2
EINECS: 209-053-6
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,6106