Dimetile ossalato 99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Oxalic acid dimethyl ester
159271000
159275000
ACRO159271000EA
34.4
EUR
ACRO159271000
ACRO159275000
Dimetile ossalato 99%
Dimetile ossalato
Formula:
C₄H₆O₄ Peso molecolare: 118,09 g/mol Punto di ebollizione: 163 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 51…55 °C Densità: 1,14 g/cm³ Flash Pt: 75 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008442 CAS Number: 553-90-2 EINECS: 209-053-6 ADR: 8,III Merck Index: 12,06181 |
Appearance | Colorless to white Crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 51 to 55 °C |
GC | ≥98.5 % |
UV | at 280 nm A: ≤0.05 |
Titration | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤0.005 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.005 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |