Stampa…
Diethyl 2-oxobutanedioate ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
O0073-25G O0073-5G
TCIAO0073-25GEA 310 EUR
TCIAO0073-25G TCIAO0073-5G
Diethyl 2-oxobutanedioate ≥95.0% (by GC)
Diethyl 2-oxobutanedioate
Formula: C₈H₁₂O₅
Punto di ebollizione: 87°C
Punto di fusione: –41 °C
Densità: 1,0785 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 76 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00059229
CAS Number: 108-56-5
EINECS: 203-594-1
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,03836
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d71a99555643c7dec48ac83b147587bb4df3b1a5&vid=d71a99555643c7dec48ac83b147587bb4df3b1a5&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 90.0 %