Dimethyl pimelate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 1732-08-7
Molecular Formula: C9H16O4
Formula Weight: 188.23
Flash Point:
Formula:
C₉H₁₆O₄ Punto di ebollizione: 121…122 °C (11 mmHg) Densità: 1,041 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008470 CAS Number: 1732-08-7 EINECS: 217-057-4 |