Stampa…
Dimetile adipato ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Adipic acid dimethyl ester, 1,6-Hexanedioic acid dimethyl ester
B21174.0B B21174.18 B21174.30
B21174.0BEA 78.4 EUR
B21174.0B B21174.18 B21174.30
Dimetile adipato ≥99%
Dimetile adipato
Purity: 99% CAS No.: 627-93-0 Molecular Formula: CH3O2C(CH2)4CO2CH3 Formula Weight: 174.20 Flash Point: 107°(224°F) Refractive Index: 1.4280 Melting Point: 8° Boiling Point: 109-110°/14mm Beilstein Reference: 1707443 Merck Reference: 14,162 MDL No.: MFCD00008469
Formula: C₈H₁₄O₄
Peso molecolare: 174,2 g/mol
Punto di ebollizione: 109…110 °C (14 mmHg)
Punto di fusione: 8 °C
Densità: 1,063
Flash Pt: 107 °C (224 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008469
CAS Number: 627-93-0
EINECS: 211-020-6
Merck Index: 14,162