Stampa…
Dimetile adipato 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Adipic acid dimethyl ester, 1,6-Hexanedioic acid dimethyl ester
181311000 181315000
ACRO181311000EA 18.9 EUR
ACRO181311000 ACRO181315000
Dimetile adipato 99+%
Dimetile adipato
Formula: C₈H₁₄O₄
Peso molecolare: 174,2 g/mol
Punto di ebollizione: 109…110 °C (14 mmHg)
Punto di fusione: 8 °C
Densità: 1,06 g/cm³
Flash Pt: 107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008469
CAS Number: 627-93-0
EINECS: 211-020-6
Merck Index: 13,00163
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4270 to 1.4290 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA
Acidity ≤0.01 % (as adipic acid)