Stampa…
Dietile adipato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Synonyms: NSC 19160, Adipic acid diethyl ester, 1,6-Hexanedioic acid diethyl ester, NSC 3363
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00086.0100 8.00086.0500
8.00086.0100EA 38.4 EUR
8.00086.0100 8.00086.0500
Dietile adipato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Dietile adipato
Formula: C₁₀H₁₈O₄
Peso molecolare: 202,25 g/mol
Punto di ebollizione: ∼251 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –19,8 °C
Densità: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009215
CAS Number: 141-28-6
EINECS: 205-477-0
Merck Index: 13,00163
Visualizza i codici
Solubility  - 0.1 g/l (20 °C)
Melting Point -19.8 °C
Molar Mass 202.25 g/mol
Boiling Point 245 °C (1013 hPa)
Flash Point 100 °C
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)