Dietile adipato ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
NSC 19160, Adipic acid diethyl ester, 1,6-Hexanedioic acid diethyl ester, NSC 3363
Purity: 99%
CAS No.: 141-28-6
Molecular Formula: C10H18O4
Formula Weight: 202.25
Flash Point:
Formula:
C₁₀H₁₈O₄ Peso molecolare: 202,25 g/mol Punto di ebollizione: 250…252 °C Punto di fusione: –20 °C Densità: 1,008 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009215 CAS Number: 141-28-6 EINECS: 205-477-0 Merck Index: 14,162 |