Stampa…
Dietile adipato 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: NSC 19160, Adipic acid diethyl ester, 1,6-Hexanedioic acid diethyl ester, NSC 3363
407171000 407175000
ACRO407171000EA 26.5 EUR
ACRO407171000 ACRO407175000
Dietile adipato 99%
Dietile adipato
Formula: C₁₀H₁₈O₄
Peso molecolare: 202,25 g/mol
Punto di ebollizione: 132 °C (15 mmHg)
Punto di fusione: –18 °C
Densità: 1 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009215
CAS Number: 141-28-6
EINECS: 205-477-0
Merck Index: 13,00163
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %