Dimethyl glutarate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₇H₁₂O₄ Punto di ebollizione: 211 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –37 °C Densità: 1,087 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008468 CAS Number: 1119-40-0 EINECS: 214-277-2 Merck Index: 13,04486 |
Solubility | 4.3 g/l (20 °C) |
Melting Point | -37 °C |
Molar Mass | 160.16 g/mol |
Boiling Point | 210 - 215 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.13 hPa (20 °C) |
Flash Point | 107 °C |
Refractive Index | 2.5 mm2/s (25 °C) |
Explosion Limit | 0.9 - 7.9 %(V) |
Density | 1.09 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 365 °C |