Dimethyl glutarate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
1,5-Pentanedioic acid dimethyl ester, Glutaric acid dimethyl ester
Purity: 98%
CAS No.: 1119-40-0
Molecular Formula: C7H12O4
Formula Weight: 160.17
Flash Point: 103°(217°F)
Refractive Index: 1.4240
Melting Point: -37°
Boiling Point: 213-215°
Beilstein Reference: 1771444
Merck Reference: 14,4473
MDL No.: MFCD00008468
Formula:
C₇H₁₂O₄ Peso molecolare: 160.17 g/mol Punto di ebollizione: 213…215 °C Punto di fusione: –37 °C Densità: 1.087 Flash Pt: 103 °C (217 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008468 CAS Number: 1119-40-0 EINECS: 214-277-2 Merck Index: 13,04486 |