Dimethyl succinate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
Synonyms:
DBE-4 dibasic ester, Succinic acid dimethyl ester, 1,4-Butanedioic acid dimethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20150.0250
8.20150.1000
8.20150.9020
8.20150.0250EA
47
EUR
8.20150.0250
8.20150.1000
8.20150.9020
Dimethyl succinate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Dimethyl succinate
Formula:
C₆H₁₀O₄ Peso molecolare: 146.14 g/mol Punto di ebollizione: 200 Punto di fusione: 18…19 °C Densità: 1.117 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008466 CAS Number: 106-65-0 EINECS: 203-419-9 Merck Index: 12,09038 |
Solubility | 75 g/l (20 °C) |
Melting Point | 18 - 19 °C |
Molar Mass | 146.14 g/mol |
Boiling Point | 196 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.2 hPa (20 °C) |
Flash Point | 94 °C |
Refractive Index | 1.419 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.0 - 8.5 %(V) |
Density | 1.12 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 365 °C |